Principaux documents
ATE517255237
AstaTech, Inc.
2-CHLOROPHENAZINE 5-OXIDE
250 MG
316,84 €
1 G
792,09 €
Réf. du fournisseur: S10150-250MG
316,84 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
316,84 €
1 G
792,09 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.65
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: S10150-250MG
316,84 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chlorophenazine 5-oxide
Inchi Code
1S/C12H7ClN2O/c13-8-5-6-12-10(7-8)14-9-3-1-2-4-11(9)15(12)16/h1-7H
Clé InChI
BKCPNDKKVXMVHG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=91813
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=S10150