Principaux documents
ATE517248414
AstaTech, Inc.
5,6,7,8-TETRAHYDRO-2,7-NAPHTHYRIDIN-3-OL HBR
50 MG
331,48 €
250 MG
994,44 €
1 G
2 658,51 €
Réf. du fournisseur: 66263-50MG
331,48 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
331,48 €
250 MG
994,44 €
1 G
2 658,51 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.09
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 66263-50MG
331,48 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydro-2,7-naphthyridin-3-ol hydrobromide
Inchi Code
1S/C8H10N2O.BrH/c11-8-3-6-1-2-9-4-7(6)5-10-8;/h3,5,9H,1-2,4H2,(H,10,11);1H
Clé InChI
SDAXYRVAJILURJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=8439
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=66263