Principaux documents
ATE514320857
AstaTech, Inc.
(5-BROMOPYRIMIDIN-2-YL)METHANAMINE HCL
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.49
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(5-bromo-2-pyrimidinyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H6BrN3.ClH/c6-4-2-8-5(1-7)9-3-4;/h2-3H,1,7H2;1H
Clé InChI
VSMRUKYRRGAGJI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=85454
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P15263