Principaux documents
ATE514318929
AstaTech, Inc.
1-[4-(4-CHLORANYLPHENOXY)PHENYL]UREA
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.7
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-(4-chlorophenoxy)phenyl)urea
Inchi Code
1S/C13H11ClN2O2/c14-9-1-5-11(6-2-9)18-12-7-3-10(4-8-12)16-13(15)17/h1-8H,(H3,15,16,17)
Clé InChI
UJNBRWHYYUWQMC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=83475
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3975