Principaux documents
ATE514315442
AstaTech, Inc.
7-FLUORO-5-NITROINDOLINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
7-fluoro-5-nitroindoline
Inchi Code
1S/C8H7FN2O2/c9-7-4-6(11(12)13)3-5-1-2-10-8(5)7/h3-4,10H,1-2H2
Clé InChI
HRSVTAASZBEJPK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=79997
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W10795