Principaux documents
ATE458971550
AstaTech, Inc.
2-AZABICYCLO[2.2.2]OCTAN-5-ONE HCL
50 MG
215,66 €
250 MG
640,33 €
1 G
1 255,37 €
Réf. du fournisseur: P14923-50MG
215,66 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
50 MG
215,66 €
250 MG
640,33 €
1 G
1 255,37 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.63
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: P14923-50MG
215,66 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
2-azabicyclo[2.2.2]octan-5-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11NO.ClH/c9-7-3-6-2-1-5(7)4-8-6;/h5-6,8H,1-4H2;1H
Clé InChI
WXODOWLKIYLLII-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71133
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P14923