Principaux documents
ATE458970398
AstaTech, Inc.
CIS-1-AMINO-3-FLUORO-CYCLOBUTANECARBOXYLIC ACID
100 MG
797,42 €
250 MG
1 300,63 €
Réf. du fournisseur: P13808-100MG
797,42 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
797,42 €
250 MG
1 300,63 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.12
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: P13808-100MG
797,42 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(1s,3s)-1-amino-3-fluorocyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H8FNO2/c6-3-1-5(7,2-3)4(8)9/h3H,1-2,7H2,(H,8,9)/t3-,5+
Clé InChI
NTEDWGYJNHZKQW-YUOXXFAHSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=69926
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P13808