Principaux documents
ATE458970115
AstaTech, Inc.
(4R)-6-AZASPIRO[2.5]OCTAN-4-OL HYDROCHLORIDE
50 MG
294,21 €
100 MG
509,87 €
250 MG
903,92 €
Réf. du fournisseur: P13525-50MG
294,21 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
294,21 €
100 MG
509,87 €
250 MG
903,92 €
About This Item
Poids moléculaire :
163.65
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: P13525-50MG
294,21 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(R)-6-azaspiro[2.5]octan-4-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c9-6-5-8-4-3-7(6)1-2-7;/h6,8-9H,1-5H2;1H/t6-;/m0./s1
Clé InChI
BKVWWBSIILYIBZ-RGMNGODLSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=69736
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P13525