Principaux documents
ATE458962974
AstaTech, Inc.
N-(2,6-DIMETHOXYPHENYL)ACETAMIDE
250 MG
350,12 €
1 G
874,63 €
5 G
2 623,89 €
Réf. du fournisseur: 20872-250MG
350,12 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
350,12 €
1 G
874,63 €
5 G
2 623,89 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 20872-250MG
350,12 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(2,6-dimethoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-7(12)11-10-8(13-2)5-4-6-9(10)14-3/h4-6H,1-3H3,(H,11,12)
Clé InChI
JCQNFCOPIXAQMH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71861
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=20872