Principaux documents
ATE448433667
AstaTech, Inc.
4-AMINO-3-METHYLISOTHIAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID
100 MG
331,48 €
250 MG
528,51 €
1 G
1 463,04 €
Réf. du fournisseur: 76006-100MG
331,48 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
331,48 €
250 MG
528,51 €
1 G
1 463,04 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 76006-100MG
331,48 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-amino-3-methyl-5-isothiazolecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H6N2O2S/c1-2-3(6)4(5(8)9)10-7-2/h6H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
LBAJXFHZXYACIP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=60307
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=76006