Principaux documents
ATE448433651
AstaTech, Inc.
4,7-DICHLORO-1H-IMIDAZO[4,5-D]PYRIDAZINE
100 MG
356,87 €
250 MG
531,26 €
1 G
1 760,01 €
Réf. du fournisseur: 75990-100MG
356,87 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
356,87 €
250 MG
531,26 €
1 G
1 760,01 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 75990-100MG
356,87 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4,7-dichloro-1H-imidazo[4,5-d]pyridazine
Inchi Code
1S/C5H2Cl2N4/c6-4-2-3(9-1-8-2)5(7)11-10-4/h1H,(H,8,9)
Clé InChI
KDFRQLMTRRFLKG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=60210
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=75990