Principaux documents
ATE448431580
AstaTech, Inc.
1-(BENZO[B]THIOPHEN-5-YL)ETHANONE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.24
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1-benzothien-5-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H8OS/c1-7(11)8-2-3-10-9(6-8)4-5-12-10/h2-6H,1H3
Clé InChI
LYPSYIWSZQVHAB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=57902
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73775