Principaux documents
ATE448430977
AstaTech, Inc.
ETHYL 2-(IMIDAZO[1,2-A]PYRIDIN-2-YL)ACETATE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylacetate
Inchi Code
1S/C11H12N2O2/c1-2-15-11(14)7-9-8-13-6-4-3-5-10(13)12-9/h3-6,8H,2,7H2,1H3
Clé InChI
CELPSGSLQYBSCR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=57482
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73403