ATE443548003
AstaTech, Inc.
CIS-((6-(TRIFLUOROMETHYL)PIPERIDIN-3-YL)METHANOL
Réf. du fournisseur: 73179-25MG
292,88 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: 73179-25MG
292,88 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
((3R,6R)-6-(trifluoromethyl)piperidin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H12F3NO/c8-7(9,10)6-2-1-5(4-12)3-11-6/h5-6,11-12H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
Clé InChI
YOBHLDWPCVVZPC-PHDIDXHHSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73179