ATE443547816
AstaTech, Inc.
TRANS-3-FLUOROCYCLOHEXANAMINE HCL
Réf. du fournisseur: 72992-100MG
264,92 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 72992-100MG
264,92 €
Iupac Name
(1R,3R)-3-fluorocyclohexan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12FN.ClH/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;/h5-6H,1-4,8H2;1H/t5-,6-;/m1./s1
Clé InChI
QKCMJPLQBZUZRS-KGZKBUQUSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=72992