ATE443547545
AstaTech, Inc.
6-BROMO-5-CYANO-NICOTINIC ACID ETHYL ESTER
Réf. du fournisseur: 72721-100MG
311,51 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 72721-100MG
311,51 €
Iupac Name
ethyl 6-bromo-5-cyanonicotinate
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-2-14-9(13)7-3-6(4-11)8(10)12-5-7/h3,5H,2H2,1H3
Clé InChI
NLVAXXCWCXUUDI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=72721