Principaux documents
ATE443544026
AstaTech, Inc.
(5-METHYLPYRIMIDIN-2-YL)METHANAMINE
250 MG
352,88 €
Réf. du fournisseur: 38455-250MG
352,88 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
352,88 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 38455-250MG
352,88 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(5-methyl-2-pyrimidinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-5-3-8-6(2-7)9-4-5/h3-4H,2,7H2,1H3
Clé InChI
SGSZFTVNOSOSQE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Light-red to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=53182
Pictogrammes
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=38455