Principaux documents
ATE443541928
AstaTech, Inc.
3-IODO-4-METHYLBENZOYL CHLORIDE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.49
Numéro MDL:
Iupac Name
3-iodo-4-methylbenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6ClIO/c1-5-2-3-6(8(9)11)4-7(5)10/h2-4H,1H3
Clé InChI
JCOQBCLTGOENLA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=50417
Pictogrammes
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=35179