ATE429356477
AstaTech, Inc.
5-AMINOPYRIMIDIN-4-OL HCL
Réf. du fournisseur: FD7399-100MG
158,42 €
About This Item
Réf. du fournisseur: FD7399-100MG
158,42 €
Iupac Name
5-amino-4(3H)-pyrimidinone hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H5N3O.ClH/c5-3-1-6-2-7-4(3)8;/h1-2H,5H2,(H,6,7,8);1H
Clé InChI
QNHQWEPCQNAAPX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=FD7399