Principaux documents
ATE429355117
AstaTech, Inc.
2-(OXETAN-3-YL)ACETALDEHYDE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(oxetan-3-yl)acetaldehyde
Inchi Code
1S/C5H8O2/c6-2-1-5-3-7-4-5/h2,5H,1,3-4H2
Clé InChI
AIFBKSGZBRGQJE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-20 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=45675
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CS2316