Principaux documents
ATE429353745
AstaTech, Inc.
1-(4-AMINO-2,6-DIFLUOROPHENYL)PIPERIDIN-4-OL
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.24
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-amino-2,6-difluorophenyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C11H14F2N2O/c12-9-5-7(14)6-10(13)11(9)15-3-1-8(16)2-4-15/h5-6,8,16H,1-4,14H2
Clé InChI
ZZYJERAZNCTCTG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=47170
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB8028