Principaux documents
ATE429353742
AstaTech, Inc.
2-AMINOBENZO[D]THIAZOL-6-OL HCL
1 G
183,71 €
Réf. du fournisseur: AB8010-1G
183,71 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
183,71 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.66
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: AB8010-1G
183,71 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-1,3-benzothiazol-6-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6N2OS.ClH/c8-7-9-5-2-1-4(10)3-6(5)11-7;/h1-3,10H,(H2,8,9);1H
Clé InChI
VLQGGLVKPGDBAH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=47167
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB8010