Principaux documents
ATE429352977
AstaTech, Inc.
2-(PYRIDAZIN-3-YL)ACETONITRILE
100 MG
375,51 €
250 MG
695,01 €
1 G
1 654,84 €
Réf. du fournisseur: 88651-100MG
375,51 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
375,51 €
250 MG
695,01 €
1 G
1 654,84 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.13
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 88651-100MG
375,51 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-pyridazinylacetonitrile
Inchi Code
1S/C6H5N3/c7-4-3-6-2-1-5-8-9-6/h1-2,5H,3H2
Clé InChI
SPJOPCDICFIYGR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=49466
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=88651