ATE428009205
AstaTech, Inc.
N-(2-BOC-AMINOACETYL)CYCLOBUTYLAMINE
Réf. du fournisseur: AB6623-1G
146,53 €
About This Item
Réf. du fournisseur: AB6623-1G
146,53 €
Iupac Name
tert-butyl (2-(cyclobutylamino)-2-oxoethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H20N2O3/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-9(14)13-8-5-4-6-8/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
Clé InChI
LCICCMSOKHHGBI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB6623