ATE428008631
AstaTech, Inc.
ETHYL 3-(4-PYRIDYL)PROPIOLATE
Réf. du fournisseur: 31802-100MG
105,17 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 31802-100MG
105,17 €
Iupac Name
ethyl 3-(pyridin-4-yl)propiolate
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-2-13-10(12)4-3-9-5-7-11-8-6-9/h5-8H,2H2,1H3
Clé InChI
DJFGCHADKAHSFR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=31802