Principaux documents
ATE428007454
AstaTech, Inc.
4-FLUOROPICOLINAMIDE
250 MG
153,09 €
Réf. du fournisseur: 30416-250MG
153,09 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
153,09 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.12
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 30416-250MG
153,09 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-fluoro-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H5FN2O/c7-4-1-2-9-5(3-4)6(8)10/h1-3H,(H2,8,10)
Clé InChI
MLTFGDXXDPAAAF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=42105
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=30416