Principaux documents
ATE423889660
AstaTech, Inc.
4-(BENZYLAMINO)BUTAN-2-ONE HCL
250 MG
85,20 €
1 G
243,62 €
5 G
1 010,42 €
Réf. du fournisseur: 50047-250MG
85,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
85,20 €
1 G
243,62 €
5 G
1 010,42 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.71
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 50047-250MG
85,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(benzylamino)butan-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-10(13)7-8-12-9-11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,12H,7-9H2,1H3;1H
Clé InChI
SJPZNNMGELEUJV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Light-green to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=34690
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=50047