Principaux documents
ATE413076310
AstaTech, Inc.
2-(4-BROMOPHENYL)PROPAN-1-AMINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.1
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-bromophenyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H12BrN/c1-7(6-11)8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5,7H,6,11H2,1H3
Clé InChI
HVTXSPFHZMRKMS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=30733
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=84993