Principaux documents
ATE413072314
AstaTech, Inc.
1-METHYL-4-(4-NITROBENZYL)PIPERAZINE
1 G
142,44 €
5 G
428,66 €
10 G
642,99 €
Réf. du fournisseur: 23288-1G
142,44 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 G
142,44 €
5 G
428,66 €
10 G
642,99 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.29
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 23288-1G
142,44 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
1-methyl-4-(4-nitrobenzyl)piperazine
Inchi Code
1S/C12H17N3O2/c1-13-6-8-14(9-7-13)10-11-2-4-12(5-3-11)15(16)17/h2-5H,6-10H2,1H3
Clé InChI
TZZWNVPIAQKNTG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=27012
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=23288