ATE413072045
AstaTech, Inc.
METHYL 2,3-DICHLORO-4-FLUOROBENZOATE
Réf. du fournisseur: 22774-1G
158,42 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 22774-1G
158,42 €
Iupac Name
methyl 2,3-dichloro-4-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5Cl2FO2/c1-13-8(12)4-2-3-5(11)7(10)6(4)9/h2-3H,1H3
Clé InChI
YLMZQOBAGBAAEE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=22774