Principaux documents
ATE410297584
AstaTech, Inc.
METHYL 5-NITRO-2-(PHENYLTHIO)BENZOATE
250 MG
339,47 €
1 G
849,34 €
5 G
2 546,68 €
Réf. du fournisseur: AB3984-250MG
339,47 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
339,47 €
1 G
849,34 €
5 G
2 546,68 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.31
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: AB3984-250MG
339,47 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 5-nitro-2-(phenylsulfanyl)benzoate
Inchi Code
1S/C14H11NO4S/c1-19-14(16)12-9-10(15(17)18)7-8-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
Clé InChI
XGSXPBUMCIDPQR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=22689
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB3984