Principaux documents
ATE410297460
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 3-(2-NITROPHENOXY)PIPERIDINE-1-CARBOXYLATE
1 G
190,37 €
5 G
572,44 €
25 G
2 003,53 €
Réf. du fournisseur: AB3489-1G
190,37 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 G
190,37 €
5 G
572,44 €
25 G
2 003,53 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.36
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: AB3489-1G
190,37 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-nitrophenoxy)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H22N2O5/c1-16(2,3)23-15(19)17-10-6-7-12(11-17)22-14-9-5-4-8-13(14)18(20)21/h4-5,8-9,12H,6-7,10-11H2,1-3H3
Clé InChI
LDTYGQILEXWEFJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=22565
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB3489