Principaux documents
ATE410296830
AstaTech, Inc.
6-BROMO-5-METHYLBENZO[D]THIAZOL-2-AMINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.13
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-5-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2S/c1-4-2-6-7(3-5(4)9)12-8(10)11-6/h2-3H,1H3,(H2,10,11)
Clé InChI
CEDRKTDWUSPZEX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=21966
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=84494