Principaux documents
ATE410296552
AstaTech, Inc.
6-METHYL-4-AZASPIRO[2.4]HEPTANE HCL
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.65
Numéro MDL:
Iupac Name
6-methyl-4-azaspiro[2.4]heptane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c1-6-4-7(2-3-7)8-5-6;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H
Clé InChI
XWTWXTQSQHRREF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=22015
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=84543