Principaux documents
ATE389309495
AstaTech, Inc.
SODIUM 5-CHLOROBENZO[D]THIAZOLE-2-CARBOXYLATE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.63
Numéro MDL:
Iupac Name
sodium 5-chlorobenzo[d]thiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H4ClNO2S.Na/c9-4-1-2-6-5(3-4)10-7(13-6)8(11)12;/h1-3H,(H,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
NZPDPJARYQCYBZ-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=16483
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=50022