ATE371591780
AstaTech, Inc.
1-(2-AMINO-1-(4-METHOXYPHENYL)ETHYL)CYCLOHEXANOL HOAC SALT
Réf. du fournisseur: 67201-250MG
440,74 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 67201-250MG
440,74 €
Iupac Name
1-[2-amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol acetate
Inchi Code
1S/C15H23NO2.C2H4O2/c1-18-13-7-5-12(6-8-13)14(11-16)15(17)9-3-2-4-10-15;1-2(3)4/h5-8,14,17H,2-4,9-11,16H2,1H3;1H3,(H,3,4)
Clé InChI
PZZVOHPSNLLPGX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=67201