Principaux documents
ATE371591534
AstaTech, Inc.
5-BROMO-2-(TERT-BUTYL)PYRIMIDINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.09
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-tert-butylpyrimidine
Inchi Code
1S/C8H11BrN2/c1-8(2,3)7-10-4-6(9)5-11-7/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
FAAQGONYZKWBKC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=8433
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=66257