Principaux documents
ATE361620195
AstaTech, Inc.
ETHYL 2-CHLORO-7H-PYRROLO[2,3-D]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
50 MG
295,63 €
250 MG
695,01 €
1 G
1 722,73 €
Réf. du fournisseur: 54326-50MG
295,63 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
295,63 €
250 MG
695,01 €
1 G
1 722,73 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.63
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 54326-50MG
295,63 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8ClN3O2/c1-2-15-8(14)6-3-5-4-11-9(10)13-7(5)12-6/h3-4H,2H2,1H3,(H,11,12,13)
Clé InChI
VQDDHWOJEVDADL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
97%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=4264
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=54326