Principaux documents
ATE341034198
AstaTech, Inc.
2-AMINO-4,5-DIHYDROBENZO[D]THIAZOL-6(7H)-ONE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-amino-4,7-dihydro-1,3-benzothiazol-6(5H)-one
Inchi Code
1S/C7H8N2OS/c8-7-9-5-2-1-4(10)3-6(5)11-7/h1-3H2,(H2,8,9)
Clé InChI
WIYDBHSVURZSJV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=12597
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CX1028