ATE341034110
AstaTech, Inc.
2-CHLORO-N,N,2-TRIPHENYLACETAMIDE
Réf. du fournisseur: AR3752-250MG
407,36 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: AR3752-250MG
407,36 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
2-chloro-N,N,2-triphenylacetamide
Inchi Code
1S/C20H16ClNO/c21-19(16-10-4-1-5-11-16)20(23)22(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
Clé InChI
BIEVSHYOKVZZRR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3752