Principaux documents
ATE341034085
AstaTech, Inc.
(3,5-DICHLOROPYRIDIN-4-YL)(PHENYL)METHANOL
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.11
Numéro MDL:
Iupac Name
(3,5-dichloro-4-pyridinyl)(phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C12H9Cl2NO/c13-9-6-15-7-10(14)11(9)12(16)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,12,16H
Clé InChI
KYCIZKAWIZEYNS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10720
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3677