Principaux documents
ATE341033965
AstaTech, Inc.
ETHYL 3-AMINO-4,4-DICYANOBUT-3-ENOATE
50 MG
266,25 €
250 MG
701,57 €
1 G
1 899,69 €
Réf. du fournisseur: AR3356-50MG
266,25 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
266,25 €
250 MG
701,57 €
1 G
1 899,69 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: AR3356-50MG
266,25 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3-amino-4,4-dicyano-3-butenoate
Inchi Code
1S/C8H9N3O2/c1-2-13-8(12)3-7(11)6(4-9)5-10/h2-3,11H2,1H3
Clé InChI
PWKXQSSBFGFFBW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10615
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3356