Principaux documents
ATE341033924
AstaTech, Inc.
2-METHOXY-N-(PROP-2-YNYL)ACETAMIDE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.14
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methoxy-N-(2-propynyl)acetamide
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-3-4-7-6(8)5-9-2/h1H,4-5H2,2H3,(H,7,8)
Clé InChI
ASVNVOFTXOJVMO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10574
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3233