Principaux documents
ATE341033565
AstaTech, Inc.
TRANS (+/-) 1-BENZYL-3-NITRO-4-PHENYLPYRROLIDINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.34
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(3S,4R)-1-benzyl-3-nitro-4-phenylpyrrolidine
Inchi Code
1S/C17H18N2O2/c20-19(21)17-13-18(11-14-7-3-1-4-8-14)12-16(17)15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16-17H,11-13H2/t16-,17+/m0/s1
Clé InChI
BVUNFAAOQWGVQX-DLBZAZTESA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10216
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR2153