Principaux documents
ATE341033451
AstaTech, Inc.
3-PIPERIDIN-4-YLMETHYLPYRIDINE 2HCL
100 MG
342,13 €
250 MG
580,43 €
1 G
1 158,19 €
Réf. du fournisseur: AR1811-100MG
342,13 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
342,13 €
250 MG
580,43 €
1 G
1 158,19 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: AR1811-100MG
342,13 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4-piperidinylmethyl)pyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2.2ClH/c1-2-11(9-13-5-1)8-10-3-6-12-7-4-10;;/h1-2,5,9-10,12H,3-4,6-8H2;2*1H
Clé InChI
YAORYHAQUWVVDT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10102
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1811