Principaux documents
ATE326365936
AstaTech, Inc.
2-(5-FORMYL-2,4-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL)ACETIC ACID
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.19
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-5-7(3-9(12)13)6(2)10-8(5)4-11/h4,10H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
WAFGISWUPUETKX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=2936
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=52388