ATE316038390
AstaTech, Inc.
ETHYL 7-CHLOROCINNOLINE-3-CARBOXYLATE
Réf. du fournisseur: 50692-250MG
348,88 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 50692-250MG
348,88 €
Iupac Name
ethyl 7-chloro-3-cinnolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H9ClN2O2/c1-2-16-11(15)10-5-7-3-4-8(12)6-9(7)13-14-10/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
PHDNOFTVHXOAJB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=50692