Principaux documents
ATE316038375
AstaTech, Inc.
7-CHLOROISOQUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID
100 MG
448,63 €
250 MG
848,01 €
1 G
2 128,67 €
Réf. du fournisseur: 50661-100MG
448,63 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
448,63 €
250 MG
848,01 €
1 G
2 128,67 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.62
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 50661-100MG
448,63 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
7-chloro-3-isoquinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6ClNO2/c11-8-2-1-6-4-9(10(13)14)12-5-7(6)3-8/h1-5H,(H,13,14)
Clé InChI
HIXONRGTPXMCCP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1914
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=50661