Principaux documents
ATE245846972
AstaTech, Inc.
L-P-FLUOROPHENYLGLYCINE HCL
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.62
Numéro MDL:
Iupac Name
(2S)-amino(4-fluorophenyl)ethanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8FNO2.ClH/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12;/h1-4,7H,10H2,(H,11,12);1H/t7-;/m0./s1
Clé InChI
AAUCORGIJVVECX-FJXQXJEOSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
97%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=6655
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=61234