Principaux documents
ATE245844554
AstaTech, Inc.
ETHYL 2-MORPHOLINOISONICOTINATE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 2-(4-morpholinyl)isonicotinate
Inchi Code
1S/C12H16N2O3/c1-2-17-12(15)10-3-4-13-11(9-10)14-5-7-16-8-6-14/h3-4,9H,2,5-8H2,1H3
Clé InChI
UBQGLKBSCMRITK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1045
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=30046